Learn More
TWS119, MedChemExpress
Código de producto. 16494058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494058 10 mg 10 miligramos
16450417 50 mg 50 miligramos
16405046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10590
MedChemExpress TWS119 is a specific inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 30 nM, and activates the wnt/β-catenin pathway.
TWS119 is a specific inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 30 nM, and activates the wnt/β-catenin pathway.
Specifications
Nombre del producto químico o material TWS119
CAS 601514-19-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.07 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=CC=CC(OC2=C3C(NC(C4=CC=CC(N)=C4)=C3)=NC=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 318.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease