Learn More
Masterflex™ Válvula solenoid de mordaza con dos vías normalmente cerradas
Descripción
- Ideal cuando la contaminación es un problema
- Controle el flujo de su tubo sin contacto directo entre el líquido y la válvula
- Tiempo de respuesta corto
- Bajo consumo de energía y larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 12 VCC |
| Material | Silicona |
| Para utilizar con | Tubos de 0,79 × ,238 mm (1/32 pulgadas × 3/32 pulgadas) (DI × DE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Excelente para aplicaciones sanitarias y farmacéuticas |
| Cantidad de embalaje | 1 paquete |
| Presión máxima | 15 psi |
| Tipo de producto | Válvulas solenoid eléctricas (accionadas) |