Learn More
Masterflex™ Válvula solenoid de mordaza con dos vías normalmente cerradas
Descripción
- Elija entre válvulas de presión de dos vías NC, dos vías NO o tres vías.
- Ideal cuando la contaminación es un problema, ya que el fluido solo entra en contacto con los tubos, no con la válvula.
- La sustitución de los tubos es rápida y sencilla.
- Aptas para aplicaciones sanitarias y farmacéuticas
- Pinza de montaje o reborde de montaje disponibles por separado para una mayor versatilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Válvula solenoid de mordaza con dos vías normalmente cerradas |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 16 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 0,0625 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 8 in) |
| Tamaño de los tubos | DI de 1,52 mm (1/16 pulgadas), DE de 3,17 mm (1/8 pulgada) |
| Presión máxima | 15 psi |
| Tipo de producto | Válvula de mordaza para tubos |