Learn More
Gilac™ Caja de pastelería de dos tonos
Código de producto. 17978821
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17978821 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 17978821 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G0300501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.22€
    17.33€ / paquete de 1
    Ahorro 8.89€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
La caja de pastelería de dos tonos se puede apilar y anidar mediante un giro de media vuelta. Ligero y fácil de agarrar gracias a sus asas integradas.
  • Caja para repostería de 600 x 400.
  • Se pueden apilar y anidar mediante un giro de media vuelta.
  • Caja ligera.
  • Fácil de agarrar gracias a sus prácticas y ergonómicas asas integradas.
  • Rápidamente reconocible gracias al sistema bitono.
  • Marfil/Naranja
Especificaciones
Tipo de producto Caja de pasteles
Material Polipropileno
Color Marfil, Naranja
Dimensiones (L x An) 600 x 400 mm
Volumen (imperial) 5,3 gal
Volumen (métrico) 20 L