Learn More
Cole-Parmer™ Abrazaderas de extensión de dos dientes estándar
Código de producto. 11939718 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
75 mm
92 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11939718 75 mm cada uno
11735419 92 mm cada uno
11745419 95 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11939718 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0802146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    47.48€ / paquete de 1
    Ahorro 3.52€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Sujete de forma segura cuellos de buretas, termómetros, vasos de precipitados y matraces con estas abrazaderas de extensión. Las abrazaderas de extensión estándar de dos dientes son para sujetar aparatos con forma recta. Las abrazaderas ajustables dobles se ofrecen en acero inoxidable o cinc chapado en níquel.
Elija el estilo de ajuste único para uso estándar donde una punta o dedo se ajusta usando una tuerca de mariposa, mientras que la otra punta permanece estacionaria o, para una abrazadera más versátil, elija el estilo de ajuste doble.
  • Los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio
  • Disponibles en tamaño medio y grande
  • Se suministra con fundas de vinilo antideslizantes o, para temperaturas superiores a 100 C, cubiertas °de fibra de vidrio.
  • Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas de uso general
Material Zinc niquelado
Para utilizar con (aplicación) Ideal para sujetar aparatos con forma recta como cuellos de buretas, termómetros, vasos de precipitados y matraces cuellos de matraz
Diámetro (métrico) 75 mm
Longitud (métrico) 228,6 mm
Tamaño Medio