Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo
Código de producto. 10768081
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Junta cónica estándar:
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 29/32
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad Junta cónica estándar
10768081 100 mL cada uno -
10385921 2 L cada uno Cuello lateral NS 29/32
10129170 500 mL cada uno Cuello lateral NS 14/23
10589421 1 L cada uno Cuello lateral NS 14/23
10060271 2 L cada uno Cuello lateral NS 14/23
10060331 4 L cada uno Cuello lateral NS 29/32
10254481 1 L cada uno Cuello lateral NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10768081 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03204137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    25.36€ / paquete de 1
    Ahorro 7.79€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de destilación
  • Con cuello lateral paralelo
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Duran Vaso
Diámetro exterior (métrico) 64 mm