Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Código de producto. 10752682
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral 29/32
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10752682 250 mL Cuello lateral NS 14/23 cada uno
10519951 2 L Cuello lateral NS 14/23 cada uno
10230881 1 L Cuello lateral 29/32 cada uno
10439362 2 L Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10010251 500 mL Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10384971 100 mL Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10394971 250 mL Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10479932 2 L Cuello lateral 29/32 cada uno
10728271 100 mL Cuello lateral NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10752682 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03211149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.15€
    37.97€ / paquete de 1
    Ahorro 25.18€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con NS
  • Con cuello lateral en ángulo (20°)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Duran Vaso
Junta cónica estándar Cuello lateral NS 14/23