Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Código de producto. 10010251
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral 29/32
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10010251 500 mL Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10519951 2 L Cuello lateral NS 14/23 cada uno
10752682 250 mL Cuello lateral NS 14/23 cada uno
10230881 1 L Cuello lateral 29/32 cada uno
10439362 2 L Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10384971 100 mL Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10394971 250 mL Cuello lateral NS 19/26 cada uno
10479932 2 L Cuello lateral 29/32 cada uno
10728271 100 mL Cuello lateral NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10010251 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03213258
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con NS
  • Con cuello lateral en ángulo (20°)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Duran Vidrio
Junta cónica estándar Cuello lateral NS 19/26