Descripción
- Los termobloques secos de alta potencia y temperatura constante son económicos, versátiles y compactos
- Las unidades multiuso son ideales para la incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, inmunoensayos, puntos de fusión/ebullición y una amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio
- Cada uno de los cinco modelos acepta bloques modulares intercambiables independientes (suministrados por separado) que admiten varias cajas de muestras, como microtubos, tubos de centrífuga, viales, microplacas y tiras o tubos de PCR
- Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
- Los bloques modulares de aluminio anodizado proporcionan una estabilidad de temperatura y transferencia de calor superiores
- Controles analógicos
Especificaciones
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | TUV |
| Tipo de controlador | Analógico |
| Descripción | Termobloque seco, 2 bloques, HB2AL, UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 5 °C a 100 °C (Bajo), 75 °C a 150 °C (Alto) |
| Tipo | Bloque para termobloque |
| Tiempo de calentamiento | 50 min |
| Modelo | HB2AL |
| N.º de bloques | 2 |
| Estabilidad de la temperatura | ± 1,5 °C |
| Uniformidad de temperatura | ± 0,1 °C a 37 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?