Learn More
Ohaus™ Calentador digital de bloque seco de dos bloques HB2DG
Código de producto. 15712709 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
15712709 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 15712709 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30392082
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
OHAUS™ El calentador de bloque seco digital de dos bloques procesa más muestras y al mismo tiempo ofrece resultados precisos y confiables.
  • Diseñado para aplicaciones que requieren resultados repetitivos y una estabilidad de temperatura superior
  • Las unidades multiuso son ideales para la incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, inmunoensayos, puntos de fusión/ebullición y una amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio
  • El soporte de varilla de soporte integral con mando de bloqueo acepta el kit de sonda de temperatura externa opcional
  • El kit de sonda de temperatura externa controla la temperatura real del bloque o de la muestra
  • Cada uno de los cinco modelos disponibles acepta bloques modulares intercambiables independientes (disponibles por separado) con capacidad para varios tamaños de tubos, desde microtubos de 0,2 ml hasta tubos de centrífuga de 50 ml
  • Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
  • Calentamiento eficiente gracias al contacto estrecho entre el tubo y el bloque para obtener el máximo calor de retención
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TUV
Tipo de controlador Digital
Descripción Termobloque seco, 2 bloques, HB2DG, UE
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 120 °C
Tipo Bloque para termobloque
Tiempo de calentamiento 50 min
Modelo HB2DG
N.º de bloques 2
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Uniformidad de temperatura ± 0,1 °C a 37 °C
Uniformidad De ± 0,2 °C a 37 °C
Dimensiones (L x An) 39,10 cm x 20,30 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 39,1 x 20,3 x 8,9 cm
Longitud (imperial) 15,40 in
Longitud (métrico) 39,10 cm
Anchura (imperial) 8,00 in
Anchura (métrico) 20,30 cm
Altura (imperial) 3,50 in
Altura (métrico) 8,900 cm
Fondo (imperial) 15,40 in
Fondo (métrico) 39,10 cm
Peso (métrico) 2,8 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 0,92A, 50/60 Hz
Amperaje 0,92A