Descripción
En la versión predeterminada, TWISTER es un potente agitador magnético de posición única para mezclar hasta 5 l a una velocidad máxima de 3000 rpm y una viscosidad de hasta 500 mPa. Mediante la conexión de unidades de agitación TWISTER adicionales (disponibles como accesorios), TWISTER se puede ampliar a un agitador magnético multiposición con hasta 30 posiciones de agitación. Las posiciones de agitación se pueden controlar por separado o simultáneamente (principio líder-seguidor).
- Con el accesorio de agitación multiposición TW.IX, la unidad se transforma en un agitador magnético con 9 posiciones de agitación para una mezcla eficaz de recipientes de muestras con volúmenes pequeños (de 8 a 60 ml)
- El accesorio de agitador TW.VX transforma la unidad magnética universal en un agitador orbital o vorticial
- TWISTER permite transmitir toda la información sin ninguna pantalla alfanumérica a través de su pantalla de vidrio LED de 360° intuitiva y resistente a productos químicos
- Durante el funcionamiento, se puede mostrar la velocidad o la potencia necesarias para la agitación
- Los cambios de viscosidad se pueden observar y mostrar como un porcentaje
- La mezcla se puede iniciar pulsando un botón gracias al reconocimiento integrado del vaso de precipitados al colocar o tocar el vaso de precipitados
- La función de inversión cambia la dirección de rotación a intervalos de tiempo definibles, lo que provoca una mejora significativa del resultado de la mezcla, especialmente con muestras difíciles de mezclar
- La ca clase de alta protección IP 66 permite el funcionamiento en condiciones difíciles
- TWISTER se puede limpiar bajo el grifo, por ejemplo, o funcionar en una incubadora a temperaturas de hasta 40 °C.
- El diseño compacto e innovador ya ha recibido el premio Reddot 2022
- Especialmente adecuado para su uso en laboratorios con espacio limitado
- En función del número de dispositivos, es posible que se necesite una fuente de alimentación diferente (la fuente de alimentación incluida está diseñada para alimentar hasta dos dispositivos)
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 rpm a 3000 rpm |
| Posiciones de agitación. | 2 |
| Material de la placa superior | Vidrio |
| Capacidad | 5 L |
| Pantalla | LED |
| Forma | Rectangulares |
| Tensión | 24 V |
| Vataje | 10 W |
| Altura (métrico) | 24 mm |
| Longitud (métrico) | 135 mm |
| Mostrar más |