Learn More
IKA™ Conjuntos MIXSTER
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17785868 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
2 unidades de agitación, 50 barras de agitación
3 unidades de agitación, 75 barras de agitación
4 unidades de agitación, 100 barras de agitación
Unidad de agitación, 25 barras de agitación
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17785868 Unidad de agitación, 25 barras de agitación cada uno
17795868 2 unidades de agitación, 50 barras de agitación paquete de 2
17705878 3 unidades de agitación, 75 barras de agitación paquete de 3
17715878 4 unidades de agitación, 100 barras de agitación paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17785868 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020027010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MIXSTER es un dispositivo de mezcla universal y compacto con accionamiento magnético.
En la versión predeterminada, MIXSTER es un potente agitador magnético de una sola posición para mezclar hasta 5 L a una velocidad máxima de 3000 rpm y una viscosidad de hasta 500 mPa. Conectando unidades de agitación MIXSTER adicionales (disponibles como accesorios), MIXSTER puede ampliarse a un agitador magnético multiposición con hasta 30 posiciones de agitación. Las posiciones de agitación se pueden controlar por separado o simultáneamente (principio líder-seguidor).
  • Con el accesorio de agitación multiposición TW.IX, la unidad se transforma en un agitador magnético con 9 posiciones de agitación para una mezcla eficaz de recipientes de muestras con volúmenes pequeños (de 8 a 60 ml)
  • El accesorio de agitador TW.VX transforma la unidad magnética universal en un agitador orbital o vorticial
  • MIXSTER permite transmitir toda la información sin necesidad de una pantalla alfanumérica a través de su sistema de 360 grados intuitivo y resistente a los productos químicos.° Pantalla de cristal LED
  • Durante el funcionamiento, se puede mostrar la velocidad o la potencia necesarias para la agitación
  • Los cambios de viscosidad se pueden observar y mostrar como un porcentaje
  • La mezcla se puede iniciar pulsando un botón gracias al reconocimiento integrado del vaso de precipitados al colocar o tocar el vaso de precipitados
  • La función de inversión cambia la dirección de rotación a intervalos de tiempo definibles, lo que provoca una mejora significativa del resultado de la mezcla, especialmente con muestras difíciles de mezclar
  • La ca clase de alta protección IP 66 permite el funcionamiento en condiciones difíciles
  • MIXSTER se puede limpiar bajo el grifo, por ejemplo, o utilizar en una incubadora a temperaturas de hasta 40 °C.
  • El diseño compacto e innovador ya ha recibido el premio Reddot 2022
  • Especialmente adecuado para su uso en laboratorios con espacio limitado
  • En función del número de dispositivos, es posible que se necesite una fuente de alimentación diferente (la fuente de alimentación incluida está diseñada para alimentar hasta dos dispositivos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 rpm a 3000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Vidrio
Capacidad 5 L
Pantalla LED
Forma Rectángulo
Tensión 24 V
Vataje 10 W
Altura (métrico) 24 mm
Longitud (métrico) 135 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 124 mm
Anchura (métrico) 135 mm
Amperaje 400 mA
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Universal
Certificaciones/conformidad CE
Garantía y oferta de servicio 3 año
Color Negro
Incluye Unidad de agitación, 25 barras de agitación
Material Aluminio
Clase de protección IP 66
Control de velocidad Tecla táctil
Temporizador Sí
Tipo Dispositivo de mezcla
Peso con embalaje (métrico) 0,6 kg