Description
- Se suministra sin fuente de alimentación y sin accesorios
- Compruebe si la potencia de la fuente de alimentación que utiliza actualmente es suficiente para abastecer la cantidad planificada de dispositivos MIXSTER.
- Hasta 2 dispositivos: alimentación de los sets MIXSTER 1 y 2
- 2 a 4 dispositivos: TW. PWR.1 o fuente de alimentación de los sets 3 y 4 de MIXSTER
- De 4 a 30 dispositivos: TW.PWR.2
Specifications
Specifications
| Velocidad | De 100 rpm a 3000 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Vidrio |
| Pantalla | LED |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 24 V |
| Vataje | 10 W |
| Diámetro de la placa superior (métrico) | 124 mm |
| Tipo de tapón | Universal |
| Incluye | IKA™ Unidad agitadora MIXSTER |
| Show More |