Learn More
LABPLAS Twirl'Em Ecolo
Código de producto. 17940265
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
89 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
140 x 229 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Grosor (métrico):
63,5 μm
76,2 μm
101,6μ m
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
17940265 114 x 229 mm 63,5 μm paquete de 1000
17960215 114 x 191 mm 63,5 μm paquete de 1000
17980165 89 x 178 mm 63,5 μm paquete de 1000
17900155 140 x 229 mm 101,6μ m paquete de 1000
17980175 178 x 305 mm 101,6μ m paquete de 1000
17920305 140 x 381 mm 76,2 μm paquete de 1000
17980235 140 x 229 mm 76,2 μm paquete de 1000
17950275 178 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17950165 178 x 381 mm 76,2 μm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17940265 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor EPL4590E
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Bolsa de muestreo estéril y biodegradable con cierre estándar.
  • Twirl'Em Ecolo
  • Biodegradable
  • Pestañas de seguridad
  • Transparente
  • Cierre con 1 alambre redondo y 1 alambre plano
  • Disponible en varios tamaños y espesores.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
Grosor (imperial) 2,5 mil
Dimensiones (L x An) 114 x 229 mm
Longitud (imperial) 4,5 in
Anchura (imperial) 9 in
Tipo de producto Bolsa para muestras
Longitud (métrico) 114 mm
Anchura (métrico) 229 mm
Grosor (métrico) 63,5 μm