Learn More
Brannan™ Termómetro digital de lectura doble
Código de producto. 17771318
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-20 °C a +50 °C, -50 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17771318 -20 °C a +50 °C, -50 °C a +70 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17771318 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 22/420/3
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Termómetro digital Brannan con función máx./mín. y ajuste de alarma de alta/baja temperatura.
  • Termómetro de lectura doble ideal para leer la temperatura en un refrigerador o congelador o la temperatura exterior y la temperatura ambiente simultáneamente
  • Facilidad de grabación máx./mín.
  • Celsius y Fahrenheit conmutables
  • Cable de 2 m al sensor externo
  • Accesorio magnético en la parte posterior del medidor
  • De -20 °C a +50 °C/de 0 °F a 120 °F
  • 1 pila AAA suministrada
Especificaciones
Visualizar cotas 21 x 47 mm
Desechables Reutilizables
Poder de emisión No
Para utilizar con (aplicación) Lea la temperatura en un refrigerador o congelador
Altura (imperial) 2,48 in
Altura (métrico) 6,3 cm
Incluye Cable de 2 m al sensor externo
Longitud (métrico) 6,3 cm
Material Plástico
Tiempo de medición 10 s
Modelo 22/420/3
Tipo de sonda Cable de 2 m al sensor externo
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 0,13 lb
Peso (métrico) 62 g
Anchura (imperial) 0,59 in
Almacenamiento de datos Adquisición de datos
Temperatura máx. (imperial) 120 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Intervalo de temperatura (imperial) Temperatura interna de -4 °F a +122 °F, temperatura externa de -58 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +50 °C, -50 °C a +70 °C
Para utilizar con (equipo) Refrigerador o congelador
Duración de la batería De 2 a 3 años
Batería, tipo AAA
Exactitud ±1,0% entre -20 °C y +70 °C
Pantalla Pantalla LCD
Anchura (métrico) 1,5 cm