Learn More
Sonics Materials™ Sonda de 24 elementos
Código de producto. 11723589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
11723589 1 unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 11723589 Proveedor Sonics Materials™ N.º de proveedor 6300579
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00€
    3691.55€ / paquete de 1
    Ahorro 308.45€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Tipo de producto Sonda de 24 elementos
Incluye Acoplador de aluminio y 24 micropuntas especiales de 3 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad