Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas curvas/romas, acero inoxidable
Código de producto. 10107011
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10107011 130 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10107011 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 3072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.05€
    4.50€ / paquete de 1
    Ahorro 0.55€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Usbeck Laborgeraete Pinzas fabricadas en acero inoxidable con puntas curvas/romas.
  • Longitud total: 130 mm
  • Forma del instrumento: doblada
  • Material: acero inoxidable
  • Forma de la punta de la pinza: roma
Especificaciones
Longitud (métrico) 130 mm
Material Acero inoxidable
Modelo Curvado