Learn More
MP Biomedicals™ Tween™ 80, MP Biomedicals™
Código de producto. 11441981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441981 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11441981 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 02194725.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.30€
    43.05€ / 100 ml
    Ahorro 9.25€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Tween™ 80 se utiliza ampliamente en una serie de aplicaciones bioquímicas.
Tweens™ son una serie de tensioactivos no iónicos derivados de ésteres de sorbitán.
  • Son solubles o dispersables en agua, pero difieren ampliamente en solubilidades orgánicas y de aceite.
  • Se utiliza como emulsionantes de aceite en agua en productos farmacéuticos, cosméticos, compuestos de limpieza, etc.
  • El polisorbato 20 es un surfactante no iónico derivado del éster de sorbitán.
Especificaciones
Descripción Tween™ 80
CAS 9005-65-6
Sinónimo Monooleato de polioxietilenorbitales; monooleato de sorbitán de POE (20); monooleato de sorbitán de polietilenglicol; polisorbato 80
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Extracción selectiva de proteínas; aislamiento de núcleos de líneas celulares de mamíferos
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tween 80, cell culture reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 80