Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Tween™ 80 Surfact-Amps™
Código de producto. 11871455 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 ml
6 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
6 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11871455 6 x 10 mL 6 PCS
13494259 50 mL 50 ml
13404269 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11871455 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28328
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps 80 es un detergente Tween-80 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Tween 80 Surfact-Amps™ es un detergente Tween 80 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Tween-80 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Tween 80 es un surfactante de polioxietileno no iónico que se añade con mayor frecuencia a los tampones de lavado PBS o TBS para ELISA, inmunotransferencia (western blotting) y otros métodos de inmunoensayo.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % p/v) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles para pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio, lo que garantiza su estabilidad, elimina la acumulación de peróxidos y evita la degradación de los productos.
Características destacadas:
Tween 80: detergente no iónico para su uso en tampones de lavado.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso: es fácil dispensar y diluir la solución para su uso.
Excepcionalmente pura:  menos de 1,0 μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
Estable: envasada en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte.
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 1310
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 60
  • Peso molecular por micela: 76.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,012 mM (0,0016 %, p/v)
  • Punto de opacidad: desconocida
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada.
Formulario Líquido
Línea de productos Surfact-Amps, Tween
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 6 x 10 mL