Learn More
Thermo Scientific™ Solución de detergente Tween™ 20 Surfact-Amps™
Código de producto. 13484259 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 ml
500 ml
6 x 10 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
500 ml
6 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13484259 500 ml 500 ml
13464259 50 mL 50 ml
11586671 6 x 10 mL 6 PCS
13474259 250 ml 250 ml
11368311 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13484259 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 85115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1186.00€
    1067.65€ / 500 ml
    Ahorro 118.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La solución de detergente Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 es un detergente Tween-20 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
La solución de detergente Thermo Scientific™ Tween 20 Surfact-Amps es un detergente Tween 20 altamente purificado y estabilizado que se suministra como una solución al 10 % en ampollas de vidrio de 10 ml.
Esta solución al 10 % (peso/volumen) de detergente purificado Tween-20 es un producto fácil de utilizar en métodos de investigación de proteínas sistemáticos y con un alto grado de demanda en técnicas de biología molecular. Tween-20 es un surfactante de polioxietileno no iónico que se añade con mayor frecuencia a los tampones de lavado PBS o TBS para ELISA, inmunotransferencia (western blotting) y otros métodos de inmunoensayo.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps™ (10 % peso/volumen) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes puros, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio que garantiza su estabilidad, eliminan la acumulación de peróxidos y evitan la degradación de los productos.
Características destacadas:
Tween 20: un popular detergente no iónico para su uso en tampones de lavado de inmunoensayos.
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Propiedades del detergente:
  • Peso molecular: 1228
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: desconocida
  • Peso molecular por micela: desconocida
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, p/v)
  • Punto de opacidad: 95 °C
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en una zona fresca, seca y bien ventilada.
Formulario Líquido
Línea de productos Surfact-Amps, Tween
Tipo de reactivo Solución de detergente
Cantidad 500 ml