Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddle
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31488167
Change view
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0 a 24 g/ml
De 138 a 170 g/ml
De 48 a 74 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de Baume unitSize
31488167 De 0 a 24 g/ml -
12869177 De 138 a 170 g/ml cada uno
12849177 De 48 a 74 g/ml cada uno
3 options
Código de producto. 31488167
Marca: Brannan™ 63/099/8
Hidrómetros Twaddle con disparo cargado
Para un intervalo de Twaddell de 0 a 24 subdividido 1,0TW. 158 mm
Disparo cargado, subdivisión de escala de 1,0TW, precisión de ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW a 60/60 °F. Calibrado a 15,6 °C.
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro Twaddle
Exactitud ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW
Incrementos 1 g/mL
Certificaciones/conformidad UKAS
Longitud (métrico) 158 mm
Intervalo de Baume De 0 a 24 g/ml