Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddle
Descripción
Disparo cargado, subdivisión de escala 1,0 TW, precisión ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW a 15/15 °C (60/60 °F). Calibrado a 15,6 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro Twaddle |
| Número ASTM | 3 |
| Incrementos | 1 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | UKAS |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Intervalo de Baume | De 48 a 74 g/ml |