Learn More
TW-37, MedChemExpress
Código de producto. 16424928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424928 10 mg 10 miligramos
16411177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16424928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12020
MedChemExpress TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TW-37
CAS 877877-35-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H35NO6S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (73.21 mM)
SMILES O=C(C1=CC(CC2=CC=CC=C2C(C)C)=C(C(O)=C1O)O)NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(C4=CC=CC=C4C(C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 573.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.7
Porcentaje de pureza 96.73%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death