Learn More
UVP Transiluminador TW-26
Código de producto. 12621732
Change view
Click to view available options
Wavelength:
De 580 nm a 630 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength unitSize
12621732 De 580 nm a 630 nm cada uno
1 options
Código de producto. 12621732 Proveedor UVP N.º de proveedor 95020802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Transiluminador de luz blanca retroiluminado con difusión de luz uniforme El transiluminador UVP Ultra Violet Product™ TW-26 se puede utilizar para examinar autorradiografías, películas de rayos X y placas de microtitulación.
  • Las superficies de Plexiglass y vidrio están selladas con doble seguridad en la unidad para una mayor durabilidad, lo que proporciona una zona de trabajo resistente a los arañazos y a los productos químicos.
  • Difusión de luz uniforme
Especificaciones
Altura (métrico) 108 mm
Tipo de producto Transiluminador de luz blanca
Vataje 8 W
Área de filtración (métrica) 210 x 260 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 241 x 337 x 108mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tamaño del filtro (métrico) 210 x 260 mm
Modelo TW-26
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Individual
Wavelength De 580 nm a 630 nm
Tipo de iluminación Blanco