Learn More
Analizador de vapores tóxicos TVA2020
Código de producto. 17298829 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Analizador de vapores tóxicos TVA2020
Código de producto. Descripción
17298829 Analizador de vapores tóxicos TVA2020
1 options
Código de producto. 17298829 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor TVA2020
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Detecte rápidamente compuestos orgánicos e inorgánicos en aplicaciones complejas, como la monitorización según el método 21 y la rehabilitación de espacios.
Detecte rápidamente compuestos orgánicos e inorgánicos en aplicaciones complejas, como la monitorización según el método 21 y la rehabilitación de espacios con este detector portátil, ligero e intrínsecamente seguro. El analizador de vapores Thermo Scientific™ TVA2020 se puede configurar como un detector de ionización de llama (FID) o un sistema de detección doble (FID/PID [detector de fotoionización]) para ofrecer respuestas rápidas. Las características clave son unos tiempos de respuesta reducidos, una mayor capacidad de mantenimiento por parte del usuario y conectividad Bluetooth™.
Facilidad de adquisición y uso
El analizador TVA2020 es un 21 % más ligero que los modelos anteriores y más compacto que la mayoría de los instrumentos FID independientes. El diseño ligero y compacto reduce la fatiga dada la portabilidad óptima, y el mantenimiento sobre el terreno es más sencillo. Además, hay una amplia variedad de opciones disponibles, como una sonda básica o mejorada, un maletín de transporte y una unidad de recarga de hidrógeno.
La comunicación mediante Bluetooth opcional transmite los datos de la concentración a un dispositivo portátil que incluye la base de datos de software LDAR, lo que elimina la necesidad de transferir los archivos tras la monitorización y facilita el acceso a la información de la ruta.
La tecnología que desea
Configurable para su uso en diversas aplicaciones, lo que incluye la monitorización según el método 21 (EPA, EE. UU.), la rehabilitación de espacios, la monitorización de vertederos y las inspecciones de área generales, el analizador TVA2020 está equipado con un sistema FID para medir los compuestos orgánicos con un alto nivel de sensibilidad. La tecnología FID permite un intervalo dinámico y lineal amplio que genera respuestas estables y repetibles. El analizador se puede configurar con las tecnologías FID y PID para la detección simultánea y una mayor capacidad de análisis. Esta configuración doble permite una lectura más rápida de los compuestos orgánicos e inorgánicos en comparación con la tecnología de un solo detector y permite procesar más gases en comparación con otros dispositivos con un tamaño similar.
Después de realizar una calibración básica (kit de calibración disponible), el analizador TVA2020 se puede personalizar mediante la activación de parámetros de registro internos, la carga de una ruta de monitorización, el establecimiento de una conexión Bluetooth, la configuración de niveles de alarma y la activación de factores de respuesta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Instrumento FID: ± 10 % del valor o ± 1 ppm (el valor superior), de 1 a 10 000 ppm
Instrumento PID: ± 20 % del valor o ± 0,5 ppm (el valor superior), de 0,5 a 500 ppm
Duración de la batería El tiempo de funcionamiento de la batería es de 10 horas como mínimo a 0 °C (32 °F). Carga completa en menos de 10 horas.
Batería, tipo Iones de litio
Kit de calibración N.º de referencia de FID: CR009UY
N.º de referencia de detector doble: CR012UH
Requisitos informáticos Puerto USB, sistema operativo Windows XP o posterior
Concentración FID: 0-30 000 ppm (metano)PID: 0-2000 ppm (isobutileno)
Puntos de datos Modo automático: de 1 por segundo a 1 por 999 minutos, seleccionable por el usuario,
modo VOC o FE: de 2 a 30 segundos, seleccionable por el usuario
Fondo (imperial) 4 pulg
Fondo (métrico) 10,2 vm
Descripción Analizador de vapores tóxicos TVA2020
Límites de detección El nivel mínimo detectable se define como siete veces la desviación estándar del ruido de pico a pico.
Instrumento PID: 0,5 ppm de isobutileno
Instrumento FID: 0,5 ppm de metano
Componentes medidos La mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos
Tipo FID o PID/FID
Caudal 1 l/min nominal en la entrada de la sonda de muestras
Frecuencia 50/60
Combustible 99,99 % de H2para FID
Altura (imperial) 11,5 pulg
Altura (métrico) 29,2 cm
Entradas BluetoothTM, USB
Salidas BluetoothTM, USB
Tiempo de funcionamiento de portátiles 10 horas como mínimo
Repetibilidad Instrumento FID: 2 % con 500 ppm de metano
Instrumento PID: 1 % con 100 ppm de isobutileno
Tiempo de respuesta Instrumento PID: menos de 3,5 segundos para el 90 % del valor final con 500 ppm de isobutileno
Instrumento FID: menos de 3,5 segundos para el 90 % del valor final con 10.000 ppm de metano
Interfaz serie USB
Intervalo de temperatura (imperial) 14° F - 113 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -10 °C - + 45 °C
Tensión 100-230 V
Garantía Un año a partir de la fecha de envío
Peso (imperial) Solo FID: 9,2 lb
Doble: 9,4 lb
Peso (métrico) Solo FID: 4,17 kg
Doble: 4,26 kg
Anchura (imperial) 9 pulg
Anchura (métrico) 22,9 cm