Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical TV-860
Código de producto. 12121690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 35 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12121690 8 x 35 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12121690 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29815.00€
    28600.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1215.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Procese las muestras a 60 000 rpm con el rotor vertical Thermo Scientific™ TV-860.
Procese las muestras a 60.000 rpm con el rotor vertical Thermo Scientific™ TV-860.
Recomendada para:
Separaciones isopícnicas y zonales de grandes volúmenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor vertical TV-860
Material Titanio
Tipo Rotor vertical
Capacidad 8 x 35 mL
RCF máx. 340.596 x g
Vel. máx 60.000 rpm
Radio (métrico) 84,7 mm
Radio mín. (métrico) 59,2 mm
Factor K 25,2
Longitud máx. del tubo 97 mm
Diámetro máx. del tubo 25 mm
Peso neto 25,1 lb (11,4 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 0°
Promedio RCF 289.325 x g
RCF mín. 238.055 x g