Learn More
Fryka™ Congelador para debajo de la mesa TUS// Logg
Código de producto. 12669345
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity (Metric) Freezer:
100 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacity (Metric) Freezer Tamaño de la unidad
12669345 100 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 12669345 Proveedor Fryka™ N.º de proveedor 080TUS80100L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15700.23€
    12434.15€ / paquete de 1
    Ahorro 3266.08€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
El congelador para debajo de la mesa Fryka TUS// Logg tiene un espacio útil de 100 l y se puede usar para enfriar y congelar en laboratorios industriales y científicos.
  • Controlador de pantalla táctil a color con representación del perfil de temperatura y una estructura de menú fácil de usar
  • Registrador de datos integrado que se puede leer mediante un dispositivo USB para el perfil de temperatura y los eventos de alarma
  • Alarma alimentada por batería, interfaz Ethernet (se enviará correo electrónico cuando haya un evento de alarma)
  • Función de supervisión automática y detallada de la máquina de refrigeración con análisis de fallos
  • Mantenimiento remoto con acceso en todo el mundo a través de Internet
  • Administración de usuarios detallada para proteger los puntos de ajuste de temperatura y alarma ajustados
  • Control de acceso registrado
  • Aislamiento al vacío: gran espacio interior con pequeñas dimensiones externas y bajo consumo de energía
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Casquillo (diámetro de 19 mm), por ejemplo, para la monitorización de la temperatura con sensores externos
  • Unidad de refrigeración: bajo nivel de ruido, completamente herméticamente sellada, refrigerada por aire, poco mantenimiento
  • TUS 80-100: sistema de refrigeración en cascada de dos etapas
  • Puerta espumoizada con doble cierre de puerta
  • Orificios de ventilación en la parte delantera y derecha, lo que lo hace adecuado para su instalación debajo de las mesas
  • Contacto sin potencial para la conexión a un sistema de alarma externo
  • Salida de 100 mV/K para la conexión al sistema de registro de temperatura
  • Puerta con cierre
  • Con rejillas incrustadas y cuatro carriles
  • Unidad apilable, 2 unidades máximas
Especificaciones
Capacity (Metric) Freezer 100 L
Intervalo de temperatura (refrigerador) De 50 °C a 80 °C
Modelo Tipo bajo mostrador, TUS 80100 // Logg
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios industriales y científicos
Incluye Registrador de datos integrado y controlador de pantalla táctil
Dimensiones interiores (F x An x Al) 45 × 45 × 50 cm
Fondo exterior (métrico) 73 cm
Altura exterior (métrico) 75 cm
Anchura exterior (métrico) 95 cm
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz