Learn More
Aceite de trementina, TRC
Código de producto. 30136890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136890 100 mL 100 ml
30008977 50 mL 50 ml
30010015 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT785900100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8006-64-2
Sinónimo Turpentine Oil, Turpentine, oil (10C, 11C), Turpentine, Turpentine oil (06C, 07C), Essential oils, turpentine, G 4134, Gum Terpene N, Gum turpentine, oils, Oil of turpentine, Oleum terebinthinae, Spirits of turpentine, Terebinth oil, Terpentine oil, Turpentine spirits, G 4134, Gum Terpene N, Oil of turpentine, Spirits of turpentine, Terebinth oil, Turpentine spirits, Turpentine, oil (10C, 11C), Turpentine, Turpentine oil (06C, 07C), Essential oils, turpentine, Gum turpentine, oils, Oil of turpentine, Oleum terebinthinae, Terpentine oil
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Turpentine
Cantidad 100 mL