Learn More
Aceite de trementina, extrapuro, SLR, rectificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10112690 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112690 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
1 options
Código de producto. 10112690 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/4050/15
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8006-64-2
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Punto de ebullición 154°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Número MDL 147790
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.112g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Turpentine oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.