Learn More
Turofexorate isopropyl, MedChemExpress
Código de producto. 16487896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487896 100 mg 100 miligramos
16470598 5 mg 5 miligramos
16444057 50 mg 50 miligramos
16428148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50911
MedChemExpress Turofexorate isopropyl (FXR-450) is a potent, selective, and orally bioavailable FXR agonist with EC50 of 4 nM.
Turofexorate isopropyl (FXR-450) is a potent, selective, and orally bioavailable FXR agonist with EC50 of 4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Turofexorate isopropyl
CAS 629664-81-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24F2N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo FXR-450 XL335 WAY-362450
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C(C2=CC=C(F)C(F)=C2)=O)CC(C)(C)C3=C1NC4=C3C=CC=C4)OC(C)C
Peso molecular (g/mol) 438.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death