Learn More
Berthold Technologies Mesa giratoria para placas de Petri cuadradas
Tienda Berthold Technologies ProductosDescripción
- La mesa giratoria de la NightSHADE permite la adquisición secuencial y programada de hasta 6 placas de Petri cuadradas. Esta referencia contiene la mesa giratoria completa: base más parte superior.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Imagen de plántulas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de obtención de imágenes |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Tensión | 24 V |