Descripción
- La plataforma NightSHADE giratoria permite la adquisición secuencial y programada de hasta 18 tubos DeWitt (en grupos de tres)
- Incluye el conjunto completo de la plata: base y parte superior
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Imagen de plántulas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de obtención de imágenes |
| Tensión | 24 V |