Learn More
Turkesterone, TRC
Código de producto. 30009577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009577 5 mg 5 miligramos
30010950 10 mg 10 miligramos
30009210 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8978805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41451-87-0
Fórmula molecular C27 H44 O8
Peso molecular (g/mol) 496.63
Sinónimo (2β,3β,5β,11α,22R)-2,3,11,14,20,22,25-Heptahydroxy-cholest-7-en-6-one
Nombre IUPAC (2S,3R,5R,9R,10R,11R,13R,14S,17S)-2,3,11,14-tetrahidroxi-10,13-dimetil-17-[(1R,2R)-1,2,5-trihidroxi-1,5-dimetilo-hexilo]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-6-uno
SMILES CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Turkesterone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O8/c1-23(2,33)8-7-21(32)26(5,34)20-6-9-27(35)15-11-16(28)14-10-17(29)18(30)12-24(14,3)22(15)19(31)13-25(20,27)4/h11,14,17-22,29-35H,6-10,12-13H2,1-5H3/t14-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,24-,25+,26+,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.3036