Learn More
Honeywell™ Visor Turboshield
Código de producto. 15846665
Cambiar vista
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Revestimiento de lente Tamaño de la unidad
15846665 Antivaho cada uno
15836665 Sin revestimiento cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15846665 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1031744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.73€
    29.01€ / paquete de 1
    Ahorro 15.72€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Visor de policarbonato con forma de tórica para su uso con el sistema Honeywell™ Turboshield.
  • Siéntase más seguro con un 50 % más de cobertura para el mentón en comparación con los visores tradicionales, sin necesidad de contar con accesorios voluminosos
  • Los visores se pueden extraer fácilmente con el nuevo sistema de protección fa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 2, certificado de la CE: C1519.2HON, declaración de la CE: C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
Revestimiento de lente Antivaho
Descripción dieléctrico/a/s
Tinción de lente Transparente
Para utilizar con (equipo) Casco Turboshield
Para utilizar con (aplicación) Protección facial adecuada para la mayoría de las aplicaciones de trabajo en interiores
Lens Material Policarbonato