Learn More
Honeywell™ Adaptador de casco de protección Turboshield
Click to view available options
:
Para su uso con cascos de protección, protector facial Turboshield
Descripción
- Cuenta con un mecanismo de doble pivote patentado y un sistema de liberación con mecanismo de cierre de visor patentado
- Perfecto para trabajadores expuestos a caídas a causa de objetos voladores, impactos, salpicaduras, ratos UV y suciedad en el aire
- La opción de adaptador de casco facilita la combinación de protección para la cabeza con la protección para la cara para aquellos que lo necesitan
- Los visores se deslizan 170 mm hacia atrás, lo que mejora el equilibrio y la distribución del peso
- El diseño de bisagra doble aumenta el espacio libre hasta 100 mm y mantiene abiertas las ranuras para accesorios para que sean compatibles con otros EPI
- Compatible con los visores especiales Supervisor, incluidos los de triacetato y acetato con revestimiento de oro
- Compatible con la mayoría de los cascos de protección principales; (incluida la marca North) con la excepción de los cascos de ala completa.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Categoría EC PPE: 2, certificado de la CE: C1519.2HON, declaración de la CE: C1519.2HON, ES 166 |
Descripción | dieléctrico/a/s |
Para utilizar con (equipo) | Cascos de protección, protector facial Turboshield |
Para utilizar con (aplicación) | Protección contra impactos, protección contra salpicaduras, protección contra rayos UV |
Color de marco | Gris |
Material del bastidor | Nailon reforzado |
Título del producto
Honeywell™ Adaptador de casco de protección Turboshield >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido