Learn More
Thermo Scientific™ Columnas TurboFlow™ para la limpieza automatizada de muestras de LC-MS en línea
Código de producto. 31722697 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Columna MAX TurboFlow Cyclone de 0,5 x 50 mm
Columna de ciclones TurboFlow C18 de 0,5 x 50 mm
Columna de ciclones TurboFlow MCX-2 de 0,5 x 50 mm
Fase de columna:
Fase reversa basada en sílice
Intercambio aniónico en modo mixto basado en polímeros
Intercambio de cationes mixtos basado en polímeros
Diámetro exterior (métrico):
0,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Fase de columna Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
31722697 Columna de ciclones TurboFlow C18 de 0,5 x 50 mm Fase reversa basada en sílice 0,5 mm cada uno
13385201 Columna MAX TurboFlow Cyclone de 0,5 x 50 mm Intercambio aniónico en modo mixto basado en polímeros 0,5 mm cada uno
31722696 Columna de ciclones TurboFlow MCX-2 de 0,5 x 50 mm Intercambio de cationes mixtos basado en polímeros 0,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31722697 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CH953280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Automatice la limpieza en línea de matrices complejas en su sistema de LC-MS para eliminar la limpieza manual y mejorar la productividad y la certeza de los resultados.
Utilice las columnas Thermo Scientific™ TurboFlow™ para la limpieza automatizada en línea de matrices complejas analizadas en los sistemas de LC-MS Thermo Scientific™ Aria™, Transcend™ TLX y Prelude™. Situadas antes de la columna de análisis, las columnas de limpieza de muestras TurboFlow permiten la inyección directa de matrices complejas como alimentos, plasma, orina y otras matrices biológicas en el sistema de espectrometría de masas (MS) sin pretratamiento de muestras. El diseño patentado de columna TurboFlow conserva compuestos de interés para análisis posteriores, mientras que las matrices complejas se eluyen rápida y completamente a los residuos.
Mejore la productividad
En las columnas TurboFlow se automatizan las muchas tareas que tradicionalmente se realizan manualmente, eliminando así los numerosos pasos manuales propensos a errores realizados para la limpieza de matrices que causan variabilidad en los datos. Como resultado, esta técnica automatizada de limpieza de muestras puede mejorar la productividad y la certeza en los resultados de las pruebas.
Minimice la supresión de iones y produzca extractos de muestras limpios:
  • Minimice la preparación de muestras: simplifica los complejos protocolos de preparación de muestras.
  • Reduzca la supresión de iones: logra una mejor calidad de los datos.
  • Simplifique el desarrollo de métodos: utiliza el mismo método para diferentes matrices.
  • Ahorre tiempo: inyecta las muestras directamente en el sistema de LC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fase de columna Fase reversa basada en sílice
Descripción Columna de ciclones TurboFlow C18 de 0,5 x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos; ácidos grasos. La mayoría de las fases ligadas a alquilo para los solutos no polares
Para utilizar con (equipo) Sistemas Transcend y Aria TLX
Línea de productos TurboFlow
Absorbente C18
Tipo Columna TurboFlow XL
Cantidad Each
Longitud (métrico) 50 mm
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Características ecológicas FSC