Descripción
El reactivo de transfección TurboFect es la opción recomendada para la transfección eficaz de ADN plasmídico. A diferencia de las fórmulas a base de lípidos, TurboFect es una solución estéril de un polímero catiónico patentado en agua. El polímero forma complejos cargados positivamente con ADN que son tanto compactos como estables. Estos complejos protegen el ADN frente a la degradación y facilitan un suministro eficaz de plásmido en las células eucariotas.
Características destacadas
- Transfección de alta eficacia de ADN plasmídico en una amplia variedad de tipos celulares
- Células en suspensión y adherentes
- Células diferenciadas y no diferenciadas
- Eficacia de transfección excelente con o sin suero
- Reactivo listo para usar, sin necesidad de reconstituir, diluir o manipular
- Protocolo sencillo
Revise nuestras consideraciones experimentales para mejorar sus resultados de transfección de plásmido.
Revise nuestras consideraciones experimentales para mejorar sus resultados de transfección de plásmido.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Libre de material de origen animal, definido químicamente |
| Tipo de célula | Células in vivo |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección química |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Línea de productos | TurboFect |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Cantidad | 120 μl |