Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de transfección TurboFect™
Código de producto. 15391506 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
1 ml
5 x 200 μL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
5 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15391506 5 x 1 mL 5 ml
12395613 200 μl 5 reacciones
12331863 5 x 200 μL 5 reacciones
15325016 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15391506 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0532
Edge
Entregue plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas con este reactivo de transfección muy eficiente, fácil de usar y no inmunogénico.
El reactivo de transfección in vitro Thermo Scientific™ TurboFect es un reactivo de transfección muy eficaz, fácil de usar y no inmunogénico para la entrega de plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas.
El reactivo de transfección TurboFect es una solución estéril de un polímero catiónico patentado. El polímero forma complejos con ADN compactos, estables y con carga positiva. Estos complejos protegen el ADN frente a la degradación y facilitan una entrega de genes en las células eucariotas. El reactivo TurboFect es ideal para la transfección de una gran variedad de células, incluidas células primarias y aquellas difíciles de transfectar. La transfección se puede realizar en presencia o ausencia de suero. El reactivo TurboFect demuestra una eficiencia extraordinaria en la transfección y una toxicidad mínima cuando se compara con otros reactivos de transfección basados en lípidos o en polímeros.
Características destacadas:
  • Transfección de alta eficacia de una amplia variedad de tipos de células
  • La mayoría de líneas de células no requieren optimización
  • Eficacia de transfección excelente con o sin suero
  • Citotoxicidad mínima
  • Listo para usar: no es necesario reconstituir, diluir o manipular
Recomendada para:
Transfección o cotransfección estable y transitoria de ADN o ARN; experimentos con células adherentes o de suspensión, células diferenciadas o sin diferenciar; ensayos y estudios de expresión que implican GFP o indicadores de luciferasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Reactivos para transfección
Suficiente para 250 transfecciones
Cantidad 5 x 1 mL
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, conservar a 4 °C.
Clasificación Con definición química
Células compatibles Líneas celulares establecidas, células primarias, células endoteliales, células epiteliales, riñón, macrófagos, células de mieloma, hepatocitos, fibroblastos
Material de partida ADN plasmídico
Técnica de transfección Transfección química, transfección basada en lípidos
Línea de productos TurboFect