Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de transfección TurboFect™
Código de producto. 15325016 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
1 ml
5 x 200 μL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
5 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15325016 1 ml 1 ml
12395613 200 μl 5 reacciones
12331863 5 x 200 μL 5 reacciones
15391506 5 x 1 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15325016 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0531
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entregue plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas con este reactivo de transfección muy eficiente, fácil de usar y no inmunogénico.
El reactivo de transfección in vitro Thermo Scientific™ TurboFect es un reactivo de transfección muy eficaz, fácil de usar y no inmunogénico para la entrega de plásmidos de ADN y vectores de expresión en células eucariotas.
El polímero forma complejos con ADN compactos, estables y con carga positiva. Estos complejos protegen el ADN de la degradación y facilitan la inserción de genes in vitro. El reactivo no provoca respuesta inflamatoria detectable y es apto para la administración de ADN a través de varias vías, incluidas las inyecciones intravenosas, intraperitoneales, intratumorales, etc.
  • No hay respuesta inflamatoria detectable
  • Inserción de genes a través de múltiples vías de administración
  • Resultados reproducibles
  • Probado funcionalmente en ratones y ratas
Recomendada para:
Transfección de ADN
Co-transfección de siRNA-ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Reactivos para transfección
Cantidad 1 ml
Clasificación Con definición química
Células compatibles Célula primaria, célula endotelial, célula epitelial, célula de mieloma, líneas de células
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Técnica de transfección Transfección química
Línea de productos TurboFect
Para utilizar con (aplicación) Transfección