Learn More
Masterflex™ Caudalímetro de canal abierto Turbo Prop
Código de producto. 11700099 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 0,3 a 15 ft/s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de caudal Tamaño de la unidad
11700099 De 0,3 a 15 ft/s cada uno
1 options
Código de producto. 11700099 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3292201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00€
    2142.38€ / paquete de 1
    Ahorro 532.62€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Specifications
Tipo Caudalímetro de rueda de paletas
Exactitud 3 cm/s (0,1 pies/s)
Intervalo de caudal De 0,3 a 15 ft/s
Para utilizar con (aplicación) Mide con precisión la velocidad del agua en canales abiertos y tuberías parcialmente llenas
Detalles de la fuente de alimentación Batería interna de litio
Temperatura (métrico) de 70 °C