Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de turbidez para el medidor de turbidez Orion™ AQ3010
Código de producto. 12013273
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Turbidímetro Orion AQ3010
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12013273 Turbidímetro Orion AQ3010 1 PCS
1 options
Código de producto. 12013273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AC301S
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Patrones de turbidez de reemplazo para3010 el medidor de turbidez Orion AQ.
Los patrones de turbidez son para uso con el medidor de turbidez Orion™ AQ3010 (n.º de cat. AQ3010). Estos kits de patrones de calibración de repuesto son patrones de turbidez primaria basados en polímeros e incluyen 800, 100, 20 y 0,02 UTN en frascos de plástico de 60 ml.
  • Para su uso con: Orion AQUAfast AQ3010
  • El conjunto de patrones tiene 60 un frasco de ml cada uno de 0.02, 20.0, 100y 800 UTN 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estándares de calibración
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro Orion AQ3010
Descripción Kit de patrones de calibración de repuesto, incluye 800 100, 20,0 y 0,02 estándares UTN en botellas de plástico.
Incluye 800, 100, 0,02 y 20,0 patrones UTN en frascos de 60 ml