Learn More
WTW™ Estándar de turbidez
Código de producto. 10478413
Cambiar vista
Click to view available options
Turbidez:
0,02, 10, 100,1750 NTU
NTU 10.000
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Turbidez Tamaño de la unidad
10478413 0,02, 10, 100,1750 NTU cada uno
10134273 NTU 10.000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10478413 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 600543
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Los estándares de turbidez AMCO Clear™, con la máxima precisión y estabilidad a largo plazo, son trazables a N.I.S.T., están certificados por lote y no son peligrosos para la salud.
  • Precisión y estabilidad a largo plazo
  • Sin peligro para la salud
  • Fácil de desechar
  • Adaptado a la óptica del dispositivo respectivo en su composición de partículas
  • Adecuado para aplicaciones en el intervalo de medición inferior, como agua potable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez
Para utilizar con (equipo) Turb 555 IR
Descripción Estándares de calibración
Incluye Tejido de limpieza y anillos de indexación
Turbidez 0,02, 10, 100,1750 NTU