Learn More
WTW™ Estándar de turbidez Turb™
Código de producto. 11725156
Cambiar vista
Click to view available options
Turbidez:
NTU 10.000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Turbidez Tamaño de la unidad
11725156 NTU 10.000 cada uno
1 options
Código de producto. 11725156 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 600546
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Los estándares AMCO Clear™ son estándares de calibración de polímeros para medidores Turb™ y son mucho más precisos y estables sin deriva que la formacina
AMCO Clear™ Los estándares son estándares de calibración de polímeros para Turb™ metros y son mucho más precisos y estables sin desviarse que la formazina. Son trazables a formacina de acuerdo con N.I.S.T y están certificados por lotes. La estabilidad a largo plazo sin cambios en el tamaño y la forma de las partículas y la alta tolerancia de fabricación de solo ± El 1% ayuda a lograr la mayor precisión en los resultados. Los estándares se adaptan a la óptica del dispositivo respectivo en su composición de partículas. La deriva natural de la formacina y la tolerancia de fabricación mucho más alta de la misma les otorga claras ventajas. Esto hace que AMCO Clear™ Normas especialmente adecuadas para aplicaciones en el rango de medición inferior, como el agua potable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Turbidímetro de laboratorio Turb 555 WL
Descripción Estándar de turbidez
Turbidez NTU 10.000