Learn More
WTW™ Turbidímetros portátiles Turb™ Serie 430
Código de producto. 10788533
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Juego de campo de turbidímetro portátil
Turbidímetro portátil
Fuente de luz:
LED infrarrojo
Tungsteno
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Fuente de luz Tamaño de la unidad
10788533 Turbidímetro portátil Tungsteno cada uno
10298082 Turbidímetro portátil LED infrarrojo cada uno
10604883 Juego de campo de turbidímetro portátil LED infrarrojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10788533 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 600325
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Con una precisión de 0,01 NTU o ± 2% del valor medido, estos turbidímetros portátiles son ideales para todas las aplicaciones, incluidas las pruebas de agua potable, la monitorización medioambiental, las mediciones de referencia de laboratorio y el
  • Turbidímetro portátil con tipo de calibración automática
  • Precisión de 0,01 NTU o ± 2 % del valor medido
  • Incluye un instrumento único con kit de KalKit transparente AMCO (0,02-10-1000 NTU), 5 viales vacíos, 4 baterías de Mignon, tejidos de limpieza óptica 
  • Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos
  • Resolución de 0,01 de 0 a 9,99, 0,1 de 10 a 99,9, 1 de 100 a 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Turbidímetro portátil
Fuente de luz Tungsteno
Tipo de pantalla LCD
Tiempo de respuesta 7 s
Descripción Turb Medidor de turbidez portátil 430 T
Tipo de calibración Automático
Incluye Instrumento único con kit de KalKit transparente AMCO (0,02-10-1000 NTU), 5 viales vacíos, 4 baterías de Mignon y tejidos de limpieza óptica. (LabStation con software de PC y batería recargable (251-301) opcionales
Tamaño de muestra 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos
Clasificación IP IP67
Exactitud 0,01 NTU o ± 2 % del valor medido
Resolución 0,01 de 0 a 9,99, 0,1 de 10 a 99.9, 1 de 100 a 1100
Longitud (métrico) 117 mm
Altura (métrico) 86 mm
Batería, tipo 4 AA
Certificaciones/conformidad CE, US EPA 180,1
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 2 años