Learn More
WTW™ Turbidímetros portátiles Turb™ Serie 355
Descripción
- Turbidímetro portátil
- Precisión de ± 2 % del valor medido o ± 0,1 NTU
- Incluye maletín de transporte, tres estándares de calibración (0,02-10-1000 NTU), dos cubetas de volumen de muestra vacías de 25 x 45 mm y 15 ml, paños de limpieza y cuatro pilas AAA
- Tipo de calibración de punto 1 a 3 automático
- Se utiliza para el análisis sobre el terreno, especialmente para todas las aplicaciones
- Resolución de 0,01 NTU de 1 a 9,99, 0,1 NTU de 10 a 99,9, 1 NTU de 100 a 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Turbidímetro portátil |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tiempo de respuesta | 14 s |
| Tipo de calibración | Automático |
| Incluye | Maletín de transporte, tres estándares de calibración (0,02-10-1000 NTU), dos cubetas de volumen de muestra vacías de 25 x 45 mm y 15 ml, paños de limpieza y cuatro pilas AAA |
| Tamaño de muestra | 15 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el análisis sobre el terreno, especialmente para todas las aplicaciones |
| Clasificación IP | IP67 |
| Exactitud | ± 2 % del valor medido o ± 0,1 NTU, último decimal en el intervalo de 1 a 500 NTU, ± 3 % del valor medido en el intervalo de 500 a 1100 NTU |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?