Learn More
Turanose, MedChemExpress
Código de producto. 16455576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16455576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16455576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113334
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Turanose is an isomer of Sucrose that naturally exists in honey. Turanose has anti-inflammatory and regulates adipogenesis effect. Turanose has potential for obesity and related chronic diseases research.
Turanose is an isomer of Sucrose that naturally exists in honey. Turanose has anti-inflammatory and regulates adipogenesis effect. Turanose has potential for obesity and related chronic diseases research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Turanose
Forma física Solid
CAS 547-25-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H22O11
Información de solubilidad H2O : ≥ 130 mg/mL (379.78 mM)
SMILES OCC([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O)=O
Peso molecular (g/mol) 342.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 98.0%