Learn More
Solución de ajuste, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10429763 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10429763 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 10429763 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLTUNE1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.78€
    424.47€ / 125 ml
    Ahorro 145.31€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ba10μg/ml
Be10μg/ml
Ce10μg/ml
Co10μg/ml
In10μg/ml
Li10μg/ml
Mg10μg/ml
Pb10μg/ml
Rh10μg/ml
Tl10μg/ml
U10μg/ml
Y10 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tuning Solution 1
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HCl/2% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cada componente a 10 μg/ml en 2 % de HNO3/5 % de HCl:Bario, berilio, cerio, cobalto, indio, plomo, litio, magnesio, rodio, talio, uranio, itrio
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio