Learn More
Solución de ajuste para PerkinElmer Instrumentos: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U a 10 μg/L en 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 30003020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003020 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30003020 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLMSTNG7500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Solución de ajuste para PerkinElmer Instrumentos: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U a 10 μg/L en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
CAS 7440-39-3, 7440-61-1, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-92-1
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L/Beryllium 10.01 μg/L/Cerium 10.01 μg/L/Cobalt 10.01 μg/L/Lead 10.01 μg/L/Thallium 10.01 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Indium 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Magnesium 10.02 μg/L