Learn More
Edulab Diapasones de aluminio, juego de 8
Código de producto. 30280288
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Juego de diapasones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30280288 Juego de diapasones 1 set
1 options
Código de producto. 30280288 Proveedor Edulab N.º de proveedor VTN12302576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.70€
    29.33€ / 1 sets
    Ahorro 0.37€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Diapasón afinado científicamente al tono absoluto de concierto en Do central.
  • Diapasón afinado científicamente al tono absoluto de concierto Do central (256 Hz)
  • La construcción de aluminio garantiza durabilidad y uso duradero.
  • Juego de 8 horquillas incluidas para múltiples experimentos o aplicaciones.
  • Horquilla de dos puntas con mango liso utilizada para afinar instrumentos musicales, calcular frecuencias en experimentos científicos, comprender los principios de las ondas sonoras y en prácticas de curación de chakras.
  • Se utiliza como resonador acústico. Resuena en un tono constante específico después de golpear una superficie y emite un tono musical puro una vez que los armónicos altos se desvanecen.
Especificaciones
Tipo de producto Juego de diapasones