Learn More
Tunicamicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tunicamycin |
| CAS | 11089-65-9 |
| Fórmula molecular | (CH2)nC29H44N4O16 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1/C(C2=CC=CC=C2Cl)=N/C(CO)C)CN3CCOCC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 844.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.1273 |